Learn More
L-(-)-metioninol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11418860 250 mg 250 miligramos
11441257 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11418860 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24211.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2899-37-8 | C5H13NOS | 135.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2899-37-8
Fórmula molecular C5H13NOS
Peso molecular (g/mol) 135.23
Número MDL MFCD00004735
Clave InChI MIQJGZAEWQQAPN-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo l-methioninol, l---methioninol, h-methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butan-1-ol, s---methioninol, s-2-amino-4-methylthio butan-1-ol, d-s---methionanol, methioninol, 2s-2-amino-4-methylsulfanylbutan-1-ol, s-2-amino-4-methylsulfanyl-butan-1-ol
PubChem CID 2724404
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-(methylsulfanyl)butan-1-ol
SMILES CSCC[C@H](N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-Methioninol
Punto de fusión 31°C to 33°C
Cantidad 250 mg
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Rotación óptica −21° (c=5 in Water)
Beilstein 2231656
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.23
Porcentaje de pureza 97%