Learn More
L-metionina (cristales blancos o polvo cristalino), Fisher BioReagents
Código de producto. 10706074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10706074 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10706074 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP388100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este aminoácido es adecuado para su uso en sistemas de cultivo de tejidos que requieren aditivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine
Punto de fusión 276°C
Amonio 0.02% max.
CAS 63-68-3
Arsénico (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 6.5
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Identificación Pass Test
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 100.5 %
Pérdida por secado 0.2% max.
Otros aminoácidos Chromatographically not detectable
Fórmula molecular C5H11NO2S
Envase Frasco de vidrio
Número MDL MFCD00063097 MFCD00801344
Residuo después del encendido 0.1% max.
Rotación específica 23.0 to 24.5° (+ or -)
Índice Merck 15, 6047
Estado de la solución (%T) 98.0% min.
Sinónimo l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
Vector alfa Methionine
Clave InChI FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-metilsulfanilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 149.21
Cantidad 100 g
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.21
Porcentaje de pureza 98.5 to 100.5%
Forma física Sólido