Learn More
L-Metionina, TRC
Código de producto. 30135079
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135079 10 g 10 g
30010090 10 mg 10 miligramos
30007181 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135079 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26044010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-68-3
Fórmula molecular C5 H11 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 149.21
Sinónimo (2S)-2-Amino-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, L-Methionine, Methionine, L- (8CI), (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, 2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, Acimethin, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylthio)-, (S)-, Cymethion, L-Homocysteine, S-methyl-, L-α-Amino-γ-methylthiobutyric acid, Meth-o-Tas, Methionine, Methiorep, NSC 22946, S-Methionine, S-Methyl-L-homocysteine, Secretory peptide (human clone HTXDU73), h-Met-oh, l-Methionine, α-Amino-γ-methylmercaptobutyric acid, γ-Methylthio-α-aminobutyric acid
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-metilsulfanilbutanoico
SMILES CSCC[C@H](N)C(=O)O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material L-Methionine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.051
Porcentaje de pureza >95%
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.