Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Metionina sulfoximina, 98+ %
Código de producto. 10608134 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 MG
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10608134 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
10073130 1 g Frasco de vidrio 1 g
10607944 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10608134 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 227202500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15985-39-4 | C5H12N2O3S | 180.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15985-39-4
Fórmula molecular C5H12N2O3S
Peso molecular (g/mol) 180.22
Número MDL MFCD00002621
Clave InChI SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Sinónimo l-methionine sulfoximine, 2s-2-amino-4-s-methylsulfonimidoyl butanoic acid, l-methionine r,s-sulfoximine, methionine sulfoximine l, l-s-3-amino-3-carboxypropyl-s-methylsulfoximine, butanoic acid, 2-amino-4-s-methylsulfonimidoyl-, 2s, l-methionine-s,r-sulfoximine, prestwick_805, l-methionine-sulfoximine
PubChem CID 89034
ChEBI CHEBI:28490
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-4-(metilsulfonimidoil)butanoico
SMILES CS(=N)(=O)CC[C@H]([NH3+])C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine sulfoximine
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 210.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
Cantidad 250 mg
Condición de rotación específica +13.50° (20°C c=1,H2O)
Rotación específica + 13.50
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.22
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Methionine sulfoximine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.