Learn More
L-Metionina Sulfóxido, TRC
Código de producto. 30008213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008213 5 g 5 g
17927344 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008213 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2604505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3226-65-1
Fórmula molecular C5 H11 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 165.21
Sinónimo L-Methionine S-oxide, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfinyl)-, (2S)- (9CI), Butyric acid, 2-amino-4-(methylsulfinyl)-, L- (8CI), 3: PN: WO2011158590 PAGE: 34 claimed protein, L-Methionine sulfoxide, Methionine sulfoxide
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-ácido metilsulfinilbutanoico
SMILES CS(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine Sulfoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO3S/c1-10(9)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-,10?/m0/s1
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.046
Porcentaje de pureza >95%
Condiciones de envío Blue Ice