Learn More
L-metionina sulfona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10526830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10526830 5 g 5 g
10371670 1 g 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10526830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439000050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7314-32-1 | C5H11NO4S | 181.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7314-32-1
Fórmula molecular C5H11NO4S
Peso molecular (g/mol) 181.21
Número MDL MFCD00066020
Clave InChI UCUNFLYVYCGDHP-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-methionine sulfone, s-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, s-dioxymethionine, l-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, 2s-2-amino-4-methylsulfonylbutanoic acid, 2s-2-amino-4-methanesulfonylbutanoic acid, methionine s,s-dioxide, s-amino-4-methylsulphonyl butyric acid, h-met o 2-oh, l-methioninesulfone,99+%
PubChem CID 445282
ChEBI CHEBI:21363
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-4-metilsulfonilbutanoico
SMILES CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine sulfone
Punto de fusión 242.3°C to 243.1°C
Color Blanco
Análisis elemental 32.31 to 33.97% C, 7.54 to 7.92% N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 5 g
Rotación específica 12.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo