Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-metionina sulfona, +99 %
Código de producto. 11438886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438886 5 g 5 g
11428886 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438886 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A17027.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7314-32-1 | C5H11NO4S | 181.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7314-32-1
Fórmula molecular C5H11NO4S
Peso molecular (g/mol) 181.21
Número MDL MFCD00066020
Clave InChI UCUNFLYVYCGDHP-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-methionine sulfone, s-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, s-dioxymethionine, l-2-amino-4-methylsulfonyl butanoic acid, 2s-2-amino-4-methylsulfonylbutanoic acid, 2s-2-amino-4-methanesulfonylbutanoic acid, methionine s,s-dioxide, s-amino-4-methylsulphonyl butyric acid, h-met o 2-oh, l-methioninesulfone,99+%
PubChem CID 445282
ChEBI CHEBI:21363
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-4-metilsulfonilbutanoico
SMILES CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine sulfone
Punto de fusión 254°C (decomposition)
Beilstein 1725510
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.21
Rotación óptica +11.6° (c=0.69 in Water)
Porcentaje de pureza ≥99%