Learn More
Clorhidrato de L-metionina-S-metilsulfonio-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride-d6 Hydrochloride |
| CAS | 362049-54-5 |
| Fórmula molecular | C6 D6 H8 N O2 S . Cl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Sulfonium, [(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]di(methyl-d3)-, chloride (9CI), L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride-d6, L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride-D6 (S,S-dimethyl D6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(2)4-3-5(7)6(8)9;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1/i1D3,2D3; |
| SMILES | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[S+](CC[C@H](N)C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | Cloruro de [(3S)-3-amino-3-carboxipropil]-bis(trideuteriometil)sulfanio |
| Peso molecular (g/mol) | 205.736 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.081 |