Learn More
L-Metionina [R]-Sulfoximina, TRC
Código de producto. 30471851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471851 10 mg 10 miligramos
30470747 25 mg 25 miligramos
30467560 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30471851 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26050510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21752-31-8
Fórmula molecular C5H12N2O3S
Peso molecular (g/mol) 180.23
Sinónimo (R)-L-S-(3-Amino-3-carboxypropyl)-S-methylsulfoximine, [R-(R*,S*)]-2-Amino-4-(S-methylsulfonimidoyl)butanoic Acid, (2S,SR)-Methionine Sulfoximine
Nombre IUPAC (S)-2-amino-4-((R)-S-metilsulfonimidoiloil)ácido butanoico
SMILES C[S@@](=N)(=O)CC[C@@H](C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine [R]-Sulfoximine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11+/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.06