Learn More
L-Metionina [R,S]-Sulfoximina, TRC
Código de producto. 30138475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138475 5 g 5 g
30010349 1 g 1 g
30011235 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2605005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15985-39-4
Fórmula molecular C5 H12 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 180.23
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-4-(metilsulfonimidoil)butanoico
SMILES CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine [R,S]-Sulfoximine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0569
Porcentaje de pureza >95%