Especificaciones
| CAS | 63-68-3 |
| Color | Blanco |
| Fórmula molecular | C5H11NO2S |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Número MDL | MFCD00063097 MFCD00801344 |
| Sinónimo | l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin |
| Clave InChI | FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N |
| SMILES | CSCC[C@H](N)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-4-metilsulfanilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 149.21 |
| Mostrar más |