Learn More
L-metionina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11493510 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11493510 25 g
11403520 100 g
11413520 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493510 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02102291.3
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
L-metionina, MP Biomedicals es uno de los aminoácidos comunes que contienen azufre. Es un donante de grupos metilo para varios sustratos, como la creatina, la epinefrina, el ergosterol y la colina.
CAS 63-68-3
Fórmula molecular C5H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 149.21
Número MDL MFCD00063097 MFCD00801344
Clave InChI FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-(metilsulfanil)butanoico
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 284 °C (descomposición)(literatura)
pH 5,6 a 6,1 (sol. acuosa al 1%)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble en alcohol caliente de dil; insoluble en abs. alcohol, éter, éter de petróleo, benceno, acetona, HCl.
Rotación óptica 22.4 – 24.7° (c=20, 6N HCl) (Lit.)
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.21
Porcentaje de pureza ≥99 %
Forma física Polvo cristalino