Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-metionina, TRC
Product Code. 30472867
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Unit Size:
50 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30472867 50 g 50 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30472867 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM26048550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material L-Methionine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 2491-18-1
Fórmula molecular C6H14ClNO2S
Cantidad 50 g
Sinónimo (S)-2-Amino-4-methylsulfanylbutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (S)-Methionine Methyl Ester Hydrochloride, Methionine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (S)-Methioninate Hydrochloride, Methyl L-Methioninate Hydrochloride, NSC 522231
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2S.ClH/c1-9-6(8)5(7)3-4-10-2;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
SMILES O=C(OC)[C@H](CCSC)N.Cl
Nombre IUPAC clorhidrato de L-metioninato de metilo
Peso molecular (g/mol) 199.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.04