Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-metionina, TRC
Código de producto. 30483066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483066 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30483066 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26048525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 2491-18-1
Fórmula molecular C6H14ClNO2S
Cantidad 25 g
Sinónimo (S)-2-Amino-4-methylsulfanylbutanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (S)-Methionine Methyl Ester Hydrochloride, Methionine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl (S)-Methioninate Hydrochloride, Methyl L-Methioninate Hydrochloride, NSC 522231
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2S.ClH/c1-9-6(8)5(7)3-4-10-2;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
SMILES O=C(OC)[C@H](CCSC)N.Cl
Nombre IUPAC clorhidrato de L-metioninato de metilo
Peso molecular (g/mol) 199.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.04