Learn More
Clorhidrato de L-metionina metiléster, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
L-Methionine methyl ester hydrochloride is used as a starting material for the synthesis of a protected glycine derivative, a versatile asymmetric building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La L-metionina metiléster clorhidrato se utiliza como material de partida para la síntesis de un derivado de la glicina protegido, un versátil componente asimétrico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | L-Methionine methyl ester hydrochloride |
| Punto de fusión | 151°C to 152°C |
| Beilstein | 3913214 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Cantidad | 100 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.7 |
| Rotación óptica | +26° (c=5 in Water) |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Porcentaje de pureza | 99% |