Learn More
Clorhidrato de L-metionina metiléster, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448506
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11448506 5 g 5 g
11458506 25 g 25 g
11468506 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11448506
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15952.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2491-18-1 | C6H14ClNO2S | 199.69 g/mol
L-Methionine methyl ester hydrochloride is used as a starting material for the synthesis of a protected glycine derivative, a versatile asymmetric building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-metionina metiléster clorhidrato se utiliza como material de partida para la síntesis de un derivado de la glicina protegido, un versátil componente asimétrico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2491-18-1
Fórmula molecular C6H14ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 199.69
Número MDL MFCD00012491,MFCD00067540
Clave InChI MEVUPUNLVKELNV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo h-met-ome.hcl, l-methionine methyl ester hydrochloride, h-met-ome hydrochloride, methionine methyl ester hcl, methyl 2s-2-amino-4-methylsulfanyl butanoate hydrochloride, h-d-met-ome hydrochloride, met-ome.hcl, met-ome. hcl, h-met-ome. hcl, pubchem14925
PubChem CID 11435579
Nombre IUPAC metil (2S)-2-amino-4-metilsulfanilbutanoato; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C(N)CCSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 151°C to 152°C
Beilstein 3913214
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.7
Rotación óptica +26° (c=5 in Water)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza 99%