Learn More
L-Methionine, MedChemExpress
Código de producto. 16462519
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462519 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16462519 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0326
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress L-Methionine is the L-isomer of Methionine, an essential amino acid for human development. Methionine acts as a hepatoprotectant.
L-Methionine is the L-isomer of Methionine, an essential amino acid for human development. Methionine acts as a hepatoprotectant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine
CAS 63-68-3
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H11NO2S
Información de solubilidad H2O : 16.67 mg/mL (111.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CCSC)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 149.21
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.21
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Polvo
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism