Learn More
Cloruro de L-metionina-d3 (S-metil-d3) metil-d3 sulfonio HCl, CDN
Código de producto. 30313913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313913 0.01 g 0.01 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30313913 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND54640.01G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride-d6 Hydrochloride
CAS 362049-54-5
Fórmula molecular C6 D6 H8 N O2 S . Cl
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Sulfonium, [(3 S)-3-amino-3-carboxypropyl]di(methyl-d3)-, chloride (9 CI), L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride-d6, L-Methionine-S-methyl Sulfonium Chloride-D6 (S,S-dimethyl D6)
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H13NO2S.ClH/c1-10(2)4-3-5(7)6(8)9;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1 H/t5-;/m0./s1/i1D3,2D3;
SMILES [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[S+](CC[C@H](N)C(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC cloruro de [(3 S)-3-amino-3-carboxipropil]-bis(trideuteriometil)sulfanio
Peso molecular (g/mol) 205.736
Formula Weight (peso de la fórmula) 205,081 g/mol
Porcentaje de pureza 98 átomo % D, mínimo 98% Pureza química
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.