Learn More
L-metionina-d3 (S-metil-d3), CDN
Código de producto. 30319556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319556 0.5 g 0.50 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30319556 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND12920.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methionine d3
CAS 13010-53-2
Fórmula molecular C5 2H3 H8 N O2 S
Cantidad 0.5 g
Fórmula InChI InChI=1 S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])SCC[C@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2 S)-2-amino-4-(trideuteriometilsulfanil)butanoico
Peso molecular (g/mol) 152.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 152,0699 g/mol
Porcentaje de pureza 98 átomo % D, mínimo 98% Pureza química