Learn More
L-metionina, 99+%, polvo, MP Biomedicals™
Código de producto. 11423520 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. Cantidad
11423520 1 kg
1 options
Código de producto. 11423520 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210229101
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Derivado de aminoácidos para aplicaciones en laboratorio e investigación.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine
CAS 63-68-3
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula molecular C5H11NO2S
Número MDL MFCD00063097 MFCD00801344
Sinónimo l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
Clave InChI FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-(metilsulfanil)butanoico
Peso molecular (g/mol) 149.21
Cantidad 1 kg
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.21
Forma física Polvo cristalino