Learn More
L-metionina, 99+%, MP Biomedicals
Código de producto. 11461931 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11461931 1 kg
11431931 25 g
11441931 100 g
11451931 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11461931 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219470791
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
CAS: 63-68-3 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
CAS 63-68-3
Fórmula molecular C5H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 149.21
Número MDL MFCD00063097 MFCD00801344
Clave InChI FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-(metilsulfanil)butanoico
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine, 99+%
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.2
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Cultivo celular
Forma física Crystals
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.