Learn More
L-metionina, 99+%, MP Biomedicals
Código de producto. 11431931 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11431931 25 g
11441931 100 g
11451931 500 g
11461931 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11431931 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219470725
CAS 63-68-3
Fórmula molecular C5H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 149.21
Número MDL MFCD00063097 MFCD00801344
Clave InChI FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-(metilsulfanil)butanoico
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine, 99+%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.2
Grado Cultivo celular
Forma física Crystals