Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-metionina, 98+ %
Código de producto. 11434083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434083 500 g 500 g
11424083 100 g 100 g
11444083 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434083 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A10318.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.30€
    224.65€ / 500 g
    Ahorro 45.65€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
La L-metionina (número de CAS 63-68-3) es un aminoácido esencial que contiene azufre.La L-metionina interviene en la desintoxicación celular en varias especies.
L-Methionine iserves as a chelating agent for heavy metals, as a flavoring agent and nutritional supplement for foods. It acts as a feed additive, vegetable oil enrichment and as a single cell protein. In addition to this, it is used as a hepatoprotectant and also acts as a lipotropic agent and prevents excess fat buildup in the liver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-metionina se utiliza como un aminoácido esencial para el desarrollo humano y actúa terapeuticamente como un antídoto para la intoxicación con acetaminofén. Sirve como agente quelante para los metales pesados, como agente aromatizante y suplemento nutricional para los alimentos. Actúa como aditivo alimentario, para el enriquecimiento de aceite vegetal y como proteína celular individual. Además de esto, se utiliza como hepatoprotector y también actúa como agente lipotrópico y previene la acumulación excesiva de grasa en el hígado.
Solubilidad
Soluble en agua e hidrocloruro. Ligeramente soluble en ácido acético. Insoluble en etanol, benceno, acetona y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63-68-3
Fórmula molecular C5H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 149.21
Número MDL MFCD00063097 MFCD00801344
Clave InChI FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo l-methionine, methionine, h-met-oh, s-2-amino-4-methylthio butanoic acid, cymethion, l---methionine, liquimeth, s-methionine, l-methioninum, methilanin
PubChem CID 6137
ChEBI CHEBI:16643
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-metilsulfanilbutanoico
SMILES CSCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine
Punto de fusión ∼280°C (decomposition)
Beilstein 1722294
Índice Merck 14,5975
Información de solubilidad Soluble in water and hydrochloride. Slightly soluble in acetic acid. Insoluble in ethanol,benzene,acetone and ether.
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.21
Rotación óptica +23° (c=2 in 2N HCl)
Porcentaje de pureza ≥98%