Learn More
L-Metionina-34S, TRC
Código de producto. 30004687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004687 10 mg 10 miligramos
30005782 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004687 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26044310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1006386-95-3
Fórmula molecular C5 H11 N O2 34S
Peso molecular (g/mol) 151.11
Sinónimo (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic-34S Acid, Cymethion-34S, S-Methyl-L-momocysteine-34S, L-alpha-Amino-γ-methylthiobutyric-34S Acid, Methionine-34S, NSC 22946-34S, S-Methionine-34S, S-Methyl-L-homocysteine-34S, h-Met-oh-34S, l-Methionine-34S, alpha-Amino-gamma-methylmercaptobutyric-34S Acid, γ-Methylthio-alpha-aminobutyric-34S Acid;
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-(^{34}S)ácido metilsulfanilbutanoico
SMILES C[34S]CC[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine-34S
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i9+2
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0468
Porcentaje de pureza >95%