Learn More
L-metionina-3,3,4,4-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Methionine-3,3,4,4-d4 |
| CAS | 67866-75-5 |
| Fórmula molecular | C5 D4 H7 N O2 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | L-Methionine-3,3,4,4-d4 (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i2D2,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(SC)C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-3,3,4,4-tetradeuterio-4-metilsulfanilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 153.236 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.0762 |