Learn More
L-metionina-13C5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Methionine-13C5 |
| CAS | 202326-57-6 |
| Fórmula molecular | 13C5 H11 N O2 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | L-Methionine-methyl,1,2,3,4-13C5, L-Methionine-13C5 (9CI), L-Methionine-13C5, (2S)-2-Amino-4-(methyl-13C)sulfanylbutanoic-1,2,3,4-13C4 acid, (S)-2-Amino-4-[(methyl-13C)thio]butanoic-1,2,3,4-13C4 acid, S-Methyl-L-homocysteine-13C5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1 |
| SMILES | [13CH3]S[13CH2][13CH2][13C@H](N)[13C](=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-4-(1^{13}C)metilsulfanil(1,2,3,4-^{13}C_{4})butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 154.175 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.068 |