Learn More
L-Metionina-13C, TRC
Código de producto. 30467913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
0.5 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
0.50 miligramo
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467913 0.25 mg 0.25 miligramo
30469503 2.5 mg 2.50 miligramo
30481325 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30467913 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2605650.25MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49705-26-2
Fórmula molecular C413CH11NO2S
Peso molecular (g/mol) 150.2
Sinónimo L-Methionine-methyl-13C (9CI, ACI), L-(S-Methyl-13C)methionine, L-Methionine-methyl-13C, [Me-13C]-L-methionine, L-Methionine-13C, L-Methionine-13C (S-methyl-13C)
SMILES [13CH3]SCC[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methionine-13C
Cantidad 0.25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1