Learn More
L-metionina-1-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Methionine-1-13C |
| CAS | 81202-04-2 |
| Fórmula molecular | 13C C4 H11 N O2 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | L-Methionine-13C, L-Methionine-1-13C, (2S)-2-Amino-4-methylsulfanylbutanoic-1-13C acid, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic-1-13C acid, S-Methyl-L-homocysteine-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1 |
| SMILES | CSCC[C@H](N)[13C](=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-4-metilsulfanil(1^{13}C)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 150.204 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.054 |