Learn More
Clorhidrato de L-metioninamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10798425 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10798425 1 g Frasco de vidrio 1 g
10011094 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10798425 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426710010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16120-92-6 | C5H13ClN2OS | 184.68 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16120-92-6
Fórmula molecular C5H13ClN2OS
Peso molecular (g/mol) 184.68
Número MDL MFCD00039084
Clave InChI PWCBMJHINDTXGV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-methioninamide hydrochloride, h-met-nh2 hcl, h-met-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylthio butanamide hydrochloride, 2s-2-amino-4-methylthiobutanamide, chloride, h-met-nh hcl, h-met-nh2??hcl, methioninamide hydrochloride, h-l-met-nh2 hydrochloride, methionine amide hydrochloride
PubChem CID 18531008
SMILES Cl.CSCCC(N)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Methioninamide hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3SCH2CH2CH(CNH2)CONH2·HCl
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-metilsulfanilbutanamida; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.69
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Methioninamide hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.