Learn More
Lactato de L-mentilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Menthyl Lactate |
| CAS | 59259-38-0 |
| Fórmula molecular | C13 H24 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | l-Menthyl D-lactate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24O3/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)16-13(15)10(4)14/h8-12,14H,5-7H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@@H](C)O |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-hidroxipropanoato de [(1R,2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 228.328 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.173 |