Learn More
Acetato de L-Mentolo, TRC
Código de producto. 30138259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138259 10 mL 10 ml
30004891 5 mL 5 ml
30007939 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138259 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21915010ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2623-23-6
Fórmula molecular C12 H22 O2
Peso molecular (g/mol) 198.3
Sinónimo (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol 1-Acetate, [1R-(1α,2β,5α)]-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol Acetate, (1R,3R,4S)-(-)-Menthol Acetate, (-)-Menthol Acetate, (-)-Menthyl Acetate, (-)-p-Menthyl Acetate, (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol Acetate, Acetic Acid (R)-Menthyl Ester, NSC 3722, NSC 52970, l-(-)-Menthyl Acetate, l-Menthol Acetate
Nombre IUPAC [(1R,2S,5R)-5-metil-2-propano-2-ilciclohexil] acetato
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Menthyl Acetate
Cantidad 10 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.162