Learn More
L-mentilo 2,2-dihidroxiacetato, TRC
Código de producto. 30478512
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478512 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30478512 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2191455G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Menthyl 2,2-Dihydroxyacetate
CAS 111969-64-3
Fórmula molecular C12H22O4
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,2-Dihydroxyacetic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, Dihydroxyacetic Acid (1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, [1R-(1alpha,2beta,5alpha)]-Dihydroxyacetic Acid 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Ester, 2,2-Dihydroxyacetic Acid (-)-Menthyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O4/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)16-12(15)11(13)14/h7-11,13-14H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)C(O)O
Nombre IUPAC 2,2-dihidroxiacetato de [(1R,2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexilo]
Peso molecular (g/mol) 230.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.1518