Learn More
L-Mentona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498840 100 g 100 g
11454644 10 g 10 g
11464644 50 g 50 g
11474644 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11498840 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13679.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 14073-97-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
L-Menthone is used in perfumery and cosmetics for its characteristic aromatic and minty odor. And it is also used in synthesis of agrochemicals, and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-mentona se utiliza perfumería y cosmética por su característico olor aromático y mentolado. También se utiliza en la síntesis de agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en éter, alcohol, benceno y acetona.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14073-97-3
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00001634,MFCD00136033
Clave InChI NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Sinónimo --menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one
PubChem CID 26447
ChEBI CHEBI:15410
Nombre IUPAC (2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexan-1-ona
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Menthone
Densidad 0.893
Punto de ebullición 208°C to 210°C
Temperatura de inflamación 72°C (162°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Índice de refracción 1.45
Cantidad 100 g
Beilstein 3648743
Índice Merck 14,5838
Información de solubilidad Soluble in ether,alcohol,benzene,acetone.
Rotación óptica −25° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Menthone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Menthone