Learn More
L-Mentona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L-Menthone is used in perfumery and cosmetics for its characteristic aromatic and minty odor. And it is also used in synthesis of agrochemicals, and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La L-mentona se utiliza perfumería y cosmética por su característico olor aromático y mentolado. También se utiliza en la síntesis de agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en éter, alcohol, benceno y acetona.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | L-Menthone |
| Densidad | 0.893 |
| Punto de ebullición | 208°C to 210°C |
| Temperatura de inflamación | 72°C (162°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Índice de refracción | 1.45 |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 3648743 |
| Índice Merck | 14,5838 |
| Información de solubilidad | Soluble in ether,alcohol,benzene,acetone. |
| Show More |
Safety and Handling
- L-Menthone
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contain: L-Menthone