Learn More
l-Mentona, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10792051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10792051 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10308250 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10792051 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203611000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14073-97-3 | C10H18O | 154.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14073-97-3
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00001634,MFCD00136033
Clave InChI NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
Sinónimo --menthone, l-menthone, menthone, trans-menthone, p-menthone, neomenthone, menthone racemic, trans-p-menthan-3-one, 2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, l-menthan-3-one
PubChem CID 26447
ChEBI CHEBI:15410
Nombre IUPAC (2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexan-1-ona
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material l-Menthone
Nombre de nota 85%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 207°C to 210°C
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4490 to 1.453
Cantidad 100 mL
Beilstein 07, 38
Fieser 14,201; 16,204
Índice Merck 15, 5906
Gravedad específica 0.89
Condición de rotación específica −6° (20°C c=4,ethanol)
Rotación específica -6
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetone,miscible with ethanol and,ethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 85%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • l-Menthone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.