Learn More
L-Mentol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11408713 50 g 50 g
11418713 250 g 250 g
11498703 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408713 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10474.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 2216-51-5 | C10H20O | 156.269 g/mol
L-Menthol is used as a cooling agent that strongly activates TRPM8.(Transient Receptor Potential Cation Channel, Subfamily M, Member 8 is a Protein Coding gene). It is used as analgesic (topical), antipruritic agent. It is used as: refreshing agent, food flavor, cool and antipruritic drug, carminative drug. Menthol crystals is used for pers onal care and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en 100 % de etanol, metanol (100 mg/ml), éter y cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. incompatible con agentes oxidantes fuertes, fenoles, permanganato de potasio, trióxido de cromo, hidrato de cloral, timol, pirogalol, resorcinol, alcanfor, hidrato de butilcloral, betanaftol, exalgina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2216-51-5
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.269
Número MDL MFCD00062979
Clave InChI NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Sinónimo l-menthol, --menthol, levomenthol, menthomenthol, l---menthol, hexahydrothymol, menthacamphor, peppermint camphor, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, u.s.p. menthol
PubChem CID 16666
ChEBI CHEBI:15409
Nombre IUPAC (1R,2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexano-1-ol
SMILES CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Menthol
Punto de fusión 42°C to 45°C
Densidad 0.89
Punto de ebullición 212°C to 216°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 1902293
Índice Merck 14,5837
Información de solubilidad Soluble in 100% ethanol,methanol (100mg/ml),ether,and chloroform. Insoluble in water.
Rotación óptica −50° (c=10 in ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Menthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Menthol