Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Mentol, 99,5 %
Código de producto. 10467320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10467320 100 g Frasco de vidrio 100 g
10631063 5 g Frasco de vidrio 5 g
10103370 500 g Frasco de vidrio 500 g
10389223 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10467320 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 125401000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 2216-51-5 | C10H20O | 156.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2216-51-5
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.27
Número MDL MFCD00062979
Clave InChI NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Sinónimo l-menthol, --menthol, levomenthol, menthomenthol, l---menthol, hexahydrothymol, menthacamphor, peppermint camphor, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, u.s.p. menthol
PubChem CID 16666
ChEBI CHEBI:15409
Nombre IUPAC (1R,2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexano-1-ol
SMILES CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Menthol
Nombre de nota 99.7%
Punto de fusión 41.0°C to 43.0°C
Color Incoloro a blanco
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 212.0°C
Temperatura de inflamación 94°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.46
Cantidad 100 g
Beilstein 06,28
Fieser 13,172; 16,203
Índice Merck 15,5905
Gravedad específica 0.89
Condición de rotación específica −51.00 (20.00°C 589nm,c=10,EtOH)
Rotación específica − 51.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in acetic acid,soluble in alcohol,chloroform,ether,,petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Cristales o agujas cristalinas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(-)-Menthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.