Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Mentol, 99,5 %
Código de producto. 10103370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10103370 500 g Frasco de vidrio 500 g
10631063 5 g Frasco de vidrio 5 g
10467320 100 g Frasco de vidrio 100 g
10389223 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10103370 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 125405000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    152.65€ / 500 g
    Ahorro 23.35€
    13% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2216-51-5 | C10H20O | 156.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2216-51-5
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.27
Número MDL MFCD00062979
Clave InChI NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Sinónimo l-menthol, --menthol, levomenthol, menthomenthol, l---menthol, hexahydrothymol, menthacamphor, peppermint camphor, 1r,2s,5r-2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, u.s.p. menthol
PubChem CID 16666
ChEBI CHEBI:15409
Nombre IUPAC (1R,2S,5R)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexano-1-ol
SMILES CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Spezifikation
Nombre del producto químico o material L(-)-Menthol
Nombre de nota 99.7%
Punto de fusión 41.0°C to 43.0°C
Color Incoloro a blanco
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 212.0°C
Temperatura de inflamación 94°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.46
Cantidad 500 g
Beilstein 06,28
Fieser 13,172; 16,203
Índice Merck 15,5905
Gravedad específica 0.89
Condición de rotación específica −51.00 (20.00°C 589nm,c=10,EtOH)
Rotación específica − 51.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in acetic acid,soluble in alcohol,chloroform,ether,,petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Cristales o agujas cristalinas
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.