Learn More
Ácido L-(-)-Málico, TRC
Código de producto. 30136299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136299 100 g 100 g
30137870 25 g 25 g
17980895 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136299 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM159505100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-67-6
Fórmula molecular C4 H6 O5
Peso molecular (g/mol) 134.09
Sinónimo L-Malic Acid, (2S)-2-Hydroxybutanedioic acid, Butanedioic acid, hydroxy-, (2S)- (9CI), Butanedioic acid, hydroxy-, (S)-, Malic acid, L- (8CI), Malic acid, l- (3CI), (-)-(S)-Malic acid, (-)-Hydroxysuccinic acid, (-)-L-Malic acid, (-)-Malic acid, (2S)-2-Hydroxybutanedioic acid, (2S)-2-Hydroxysuccinic acid, (2S)-Malic acid, (S)-2-Hydroxysuccinic acid, (S)-Malic acid, Apple acid, L-(-)-Malic acid, L-Apple acid, L-Malic acid, NSC 9232, S-(-)-Malic acid, S-2-Hydroxybutanedioic acid
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxibutanodioico
SMILES O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-Malic Acid
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0215