Learn More
Monohidrato de Sal Sódica de Ácido L-Málico, TRC
Código de producto. 30480241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480241 2.5 g 2.50 g
30474743 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30480241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL2455952.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207511-06-6
Fórmula molecular C4H4O5Na2 . H2O
Peso molecular (g/mol) 196.07
Sinónimo Butanedioic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, hydrate (1:2:1), (2S)-, Butanedioic acid, hydroxy-, disodium salt, monohydrate, (2S)- (9CI), Disodium L-malate monohydrate, L-Malic acid disodium salt monohydrate
Nombre IUPAC disodio; (2S)-2-hidroxibutanedioato; hidratar
SMILES O.[Na+].[Na+].O[C@@H](CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Malic Acid Disodium Salt Monohydrate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O5.2Na.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-;;;/m0.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.996