Learn More
L-Malic acid, ≥99%
Código de producto. 15835318 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15835318 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15815178 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15835318 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J18700.A1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-67-6
Fórmula molecular C4H6O5
Peso molecular (g/mol) 134.087
Número MDL MFCD00064213
Clave InChI BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2 s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
Nombre IUPAC (2 S)-2-ácido hidroxibutanedioico
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Malic acid
Punto de fusión De 100 °C a 106 °C
Densidad 1,6
Cantidad 1 kg
Temperatura de inflamación >110 °C
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino
Gravedad específica 1,6
Beilstein 1723541
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.09
Porcentaje de pureza ≥99%