Learn More
Ácido L(-)-málico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10113010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10113010 25 g Frasco de plástico 25 g
10295290 100 g Frasco de plástico 100 g
10637744 500g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10113010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150590250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.20€
    32.65€ / 25 g
    Ahorro 3.55€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-67-6
Fórmula molecular C4H6O5
Peso molecular (g/mol) 134.087
Número MDL MFCD00064213
Clave InChI BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxibutanodioico
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Malic acid
Punto de fusión De 99 °C a 107 °C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino o gránulos
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal HO2CCH2CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 419
Índice Merck 15, 5771
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.09
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(-)-Malic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: L(-)-Malic acid