Learn More
Ácido L-málico, 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11399099 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399099 100 g -
11389099 25 g -
11309109 500 g -
11319109 1kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11399099 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210223780
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
CAS 97-67-6
Fórmula molecular C4H6O5
Peso molecular (g/mol) 134.087
Clave InChI BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxibutanodioico
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Malic acid
Color Blanco
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.1
Porcentaje de pureza 99%
Cantidad 100 g
Forma física Polvo