Learn More
Ácido L-(-)-málico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
L-(-)-Malic acid is used as Selective α-amino protecting reagent for amino acid derivatives. Versatile synthon for the preparation of chiral compounds including κ-opioid rece. It also acts as active ingredient in many sour or tart foods. It is used as synthesizing disincrustant and fluorescent whitening agent. It aids in the production of polyester and alcohol acid resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido L-(-)-málico se utiliza como reactivo selectivo de αamino-protección para derivados de aminoácidos. Sintón versátil para la preparación de compuestos quirales incluyendo rece. κ-opioide. También actúa como ingrediente activo en muchos alimentos ácidos o agrios. Se utiliza como desincrustante sintetizante y agente blanqueador fluorescente. Ayuda en la producción de poliéster y resinas de ácido de alcohol.
Solubilidad
Soluble en acetona, dioxano, agua, metanol y etanol. Insoluble en benceno
Notas
Incompatibles con las bases, los agentes oxidantes, los agentes reductores y los metales alcalinos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-(-)-Malic acid |
| Punto de fusión | De 100 °C a 106 °C |
| Densidad | 1,6 |
| Cantidad | 500g |
| Temperatura de inflamación | 220 °C (428 °F) |
| Rotación óptica | −27° (c=5,5 en piridina) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Beilstein | 1723541 |
| Índice Merck | 14,5707 |
| Información de solubilidad | Soluble in acetone, dioxane, water, methanol and ethanol; Insoluble in benzene |
| Mostrar más |