Learn More
Ácido L-(-)-málico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250g
500g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428860 250g 250 g
11464694 100 g 100 g
11474694 500g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428860 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13702.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 97-67-6 | C4H6O5 | 134.087 g/mol
L-(-)-Malic acid is used as Selective α-amino protecting reagent for amino acid derivatives. Versatile synthon for the preparation of chiral compounds including κ-opioid rece. It also acts as active ingredient in many sour or tart foods. It is used as synthesizing disincrustant and fluorescent whitening agent. It aids in the production of polyester and alcohol acid resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido L-(-)-málico se utiliza como reactivo selectivo de αamino-protección para derivados de aminoácidos. Sintón versátil para la preparación de compuestos quirales incluyendo rece. κ-opioide. También actúa como ingrediente activo en muchos alimentos ácidos o agrios. Se utiliza como desincrustante sintetizante y agente blanqueador fluorescente. Ayuda en la producción de poliéster y resinas de ácido de alcohol.
Solubilidad
Soluble en acetona, dioxano, agua, metanol y etanol. Insoluble en benceno
Notas
Incompatibles con las bases, los agentes oxidantes, los agentes reductores y los metales alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-67-6
Fórmula molecular C4H6O5
Peso molecular (g/mol) 134.087
Número MDL MFCD00064213
Clave InChI BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-malic acid, l---malic acid, s-2-hydroxysuccinic acid, 2s-2-hydroxybutanedioic acid, l--malic acid, apple acid, --malic acid, l-apple acid, s-malic acid, s-2-hydroxybutanedioic acid
PubChem CID 222656
ChEBI CHEBI:30797
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxibutanodioico
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-Malic acid
Punto de fusión De 100 °C a 106 °C
Densidad 1,6
Cantidad 250g
Temperatura de inflamación 220 °C (428 °F)
Rotación óptica −27° (c=5,5 en piridina)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Beilstein 1723541
Índice Merck 14,5707
Información de solubilidad Soluble in acetone, dioxane, water, methanol and ethanol; Insoluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.09
Porcentaje de pureza 97%