Learn More
L-m-Tirosina, TRC
Código de producto. 30451657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451657 50 mg 50 miligramos
30451655 5 g 5 g
30453534 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451657 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT91001050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 587-33-7
Fórmula molecular C9 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Sinónimo L-Phenylalanine, 3-hydroxy-, m-Tyrosine, L- (8CI), 3-Hydroxy-L-phenylalanine, (2S)-2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid, (S)-2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(m-Hydroxyphenyl)alanine, 3-Hydroxyphenylalanine, L-3-Hydroxyphenylalanine, L-m-Tyrosine, L-meta-Tyrosine, m-L-Tyrosine, (S)-α-Amino-β-(m-hydroxyphenyl)propionic acid
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(3-hidroxifenil)ácido propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1cccc(O)c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-m-Tyrosine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-2-1-3-7(11)4-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0739