Learn More
L-m-tirosina 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463637 250 mg 250 miligramos
11362219 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27224.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 587-33-7 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
An unnatural amino acid, that has demonstrated potential in treating Parkinsons disease, Alzheimers disease, and arthritis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido, ácido diluido.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Refrigerado (4 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 587-33-7
Fórmula molecular C9H11NO3
Peso molecular (g/mol) 181.19
Número MDL MFCD00063059
Clave InChI JZKXXXDKRQWDET-SVGMAFHSNA-N
Sinónimo l-m-tyrosine, 3-hydroxy-l-phenylalanine, meta-tyrosine, s-2-amino-3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-tyrosine, 3-hydroxyphenylalanine, m-tyrosine, l-m-tyr, unii-d5yf57v4qw, 3-m-hydroxyphenyl alanine
PubChem CID 6950578
ChEBI CHEBI:44303
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC=CC(O)=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-m-Tyrosine
Punto de fusión 260°C to 270°C
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide,dilute acid.
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.19
Porcentaje de pureza ≥97%