Learn More
L-Lyxose, TRC
Código de producto. 30467964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30467964 5 g 5 g
30477414 1 g 1 g
30484037 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30467964 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL5020005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1949-78-6
Fórmula molecular C5 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 150.13
Sinónimo L-Lyxose, Lyxose, L- (8CI)
Nombre IUPAC (3R,4R,5S)-oxano-2,3,4,5-tetrol
SMILES O[C@H]1COC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lyxose
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4+,5?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0528