Learn More
L-Lysine, TRC
Código de producto. 30137374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137374 1 g 1 g
30005911 10 mg 10 miligramos
30009441 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL4688951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-87-1
Fórmula molecular C6 H14 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 146.19
Sinónimo L-Lysine, Lysine, L- (8CI), (+)-S-Lysine, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid, (S)-Lysine, (S)-α,ε-Diaminocaproic acid, 2,6-Diaminohexanoic acid, Aminutrin, Biolys, Hexanoic acid, 2,6-diamino-, (S)-, L-(+)-Lysine, L-2,6-Diaminocaproic acid, L-Lys, L-Norleucine, 6-amino-, LLB 50, Lysine, Lysine acid, Malandil, h-Lys-oh, α-Lysine
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico
SMILES NCCCC[C@H](N)C(=O)O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material L-(+)-Lysine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.1055
Porcentaje de pureza >95%
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.