Learn More
Monoclorhidrato de L-lisina, extrapuro, Fisher Chemical
Código de producto. 10764951 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10764951 100 g 100 GR
11478972 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10764951 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/2700/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 657-27-2
Fórmula molecular C6H15ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 182.648
Número MDL 64564
Clave InChI BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Sinónimo l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisyl
PubChem CID 69568
ChEBI CHEBI:53633
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2,6-diaminohexanoico;clorhidrato
SMILES C(CCN)CC(C(=O)O)N.Cl
Especificaciones
Punto de fusión 263°C
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65g/mol
Forma física Sólido